o-Dianisidina diclorhidrato 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: 3,3'-Dimetoxibencidina diclorhidrato, Dicloruro de 3,3'-dimetoxibifenil-4,4'-ilendiamonio

184470250 184470050
ACRO184470250EA 270 EUR
ACRO184470250 ACRO184470050
o-Dianisidina diclorhidrato 98%
o-Dianisidina diclorhidrato
Formula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
MW: 317.21
Pto. de fusión: 268 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012488
Núm. CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
UN: 3261
ADR: 8 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige to grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR