Tiofeno-3-carbaldehído 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 93.2 EUR
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
Tiofeno-3-carbaldehído 98%
Tiofeno-3-carbaldehído
Formula: C₅H₄OS
Pto. Ebullición: 194…196 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,28 g/cm³
Pto. de inflamación: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005466
Núm. CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR