Cloruro de hexaamincobalto (III) 99.999% (trace metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

192870050 192870100
ACRO192870050EA 57.4 EUR
ACRO192870050 ACRO192870100
Cloruro de hexaamincobalto (III) 99.999% (trace metals basis)
Cloruro de hexaamincobalto (III)
Formula: H₁₈CoCl₃N₆
Pto. de fusión: 217 °C
Densidad: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00036304
Núm. CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Índice Merck: 12,04711

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Orange to orange-brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Cobalt (Co) 21.0 to 23.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR