Selenio dióxido 99.999% (trace metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

193980100 193980500
ACRO193980100EA 168 EUR
ACRO193980100 ACRO193980500
Selenio dióxido 99.999% (trace metals basis)
Selenio dióxido
Formula: SeO₂
MW: 110.96 g/mol
Pto. de fusión: 315
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003562
Núm. CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,08508

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Off-white Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR