Amonio hexafluorosilicato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Amonio hexafluorosilicato
194000100 194000500 194002500
ACRO194000100EA 72 EUR
ACRO194000100 ACRO194000500 ACRO194002500
Amonio hexafluorosilicato 99.999% (trace metals basis)
Amonio hexafluorosilicato
Formula: H₈F₆N₂Si
MW: 178.15 g/mol
Densidad: 2.01 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010887
Núm. CAS: 16919-19-0
UN: 2854
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00529
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm