Tribromuro de boro 1 M in methylene chloride

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

198900100 198901000 198908000
ACRO198900100EA 71.7 EUR
ACRO198900100 ACRO198901000 ACRO198908000
Tribromuro de boro 1 M in methylene chloride
Tribromuro de boro
Formula: BBr₃
MW: 250.52 g/mol
Pto. Ebullición: 91,2
Pto. de fusión: -46
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011312
Núm. CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3390
ADR: 6.1
Índice Merck: 13,01337

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear yellow to dark brown Solution (May darken on storage. May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR