Lantano (III) óxido 99.9% (trace metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

199162500 199160010
ACRO199162500EA 172 EUR
ACRO199162500 ACRO199160010
Lantano (III) óxido 99.9% (trace metals basis)
Lantano (III) óxido
Formula: La₂O₃
Pto. Ebullición: 4200 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2315 °C
Densidad: 6,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011071
Núm. CAS: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder
Assay ≥99.85 % (La2O3) TREO base
Loss on ignition ≤3.0 % (1000°C)
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤250 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR