Selenio dióxido 99.8% (trace metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

200000100 200001000 200005000 200000025
ACRO200000100EA 45.2 EUR
ACRO200000100 ACRO200001000 ACRO200005000 ACRO200000025
Selenio dióxido 99.8% (trace metals basis)
Selenio dióxido
Formula: SeO₂
MW: 110.96 g/mol
Pto. de fusión: 315 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003562
Núm. CAS: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,08508

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light beige Powder
Assay 70 to 71.5 % Se
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤20 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Mercury (Hg) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Tellurium (Te) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR