Volframio (VI) cloruro 99% 20 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
200300100 200300500 200302500
ACRO200300100EA 72.6 EUR
ACRO200300100 ACRO200300500 ACRO200302500
Volframio (VI) cloruro 99% 20 mesh
Volframio (VI) cloruro
Formula: Cl₆W
Pto. Ebullición: 347 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 275 °C
Densidad: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011463
Núm. CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %