Rubidio cloruro 99.8+% (trace metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

Sinónimos: Rubidio cloruro

201260100 201260500 201262500
ACRO201260100EA 101 EUR
ACRO201260100 ACRO201260500 ACRO201262500
Rubidio cloruro 99.8+% (trace metals basis)
Cloruro de rubidio
Formula: RbCl
MW: 120.92 g/mol
Pto. Ebullición: 1390 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 718 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011187
Núm. CAS: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤2000.0 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR