Isocianato de tricloroacetilo NMR

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

202900100 202900020 202900500
ACRO202900100EA 102 EUR
ACRO202900100 ACRO202900020 ACRO202900500
Isocianato de tricloroacetilo NMR
Isocianato de tricloroacetilo
Formula: C₃Cl₃NO₂
MW: 188.4 g/mol
Pto. Ebullición: 80…85 °C (20 mmHg)
Densidad: 1.59 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002033
Núm. CAS: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR