Sodio yoduro, anhidro 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
203180010 203180050 203182500 203180025 203180100
ACRO203180010EA 331 EUR
ACRO203180010 ACRO203180050 ACRO203182500 ACRO203180025 ACRO203180100
Sodio yoduro, anhidro 99+%, puro
Sodio yoduro
Formula: NaI
Pto. Ebullición: 1300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 661 °C
Densidad: 3,66 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003532
Núm. CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,08705
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried substance)
Loss on drying ≤3 % (1 g, 105°C, 3 h)