Vincristine sulphate 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

203440050
ACRO203440050EA 493 EUR
ACRO203440050
Vincristine sulphate 95%
Vincristine sulphate
Formula: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00084729
Núm. CAS: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
HPLC ≥94 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR