Trocloseno sódico 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

204110250 204115000 204110025
ACRO204110250EA 51.5 EUR
ACRO204110250 ACRO204115000 ACRO204110025
Trocloseno sódico 98%
Trocloseno sódico
Formula: C₃Cl₂N₃NaO₃
Pto. de fusión: 225 °C
Densidad: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006036
Núm. CAS: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
UN: 2465
ADR: 5.1,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR