Hexilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
204720050 204725000 204721000 204720010
ACRO204720050EA 28.7 EUR
ACRO204720050 ACRO204725000 ACRO204721000 ACRO204720010
Hexilamina 99%
Hexilamina
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Pto. Ebullición: 131 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008240
Núm. CAS: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %