Tetracloruro de circonio, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 52.6 EUR
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
Tetracloruro de circonio, anhidro 98%
Tetracloruro de circonio
Formula: Cl₄Zr
Pto. Ebullición: 3577 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 437 °C (subl.)
Densidad: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011306
Núm. CAS: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,10307
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm