Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

207900010 207900100
ACRO207900010EA 108 EUR
ACRO207900010 ACRO207900100
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013123
Núm. CAS: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR