Rojo nuclear 94%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
211980010 211980050
ACRO211980010EA 44.6 EUR
ACRO211980010 ACRO211980050
Rojo nuclear 94%, puro
Rojo nuclear
Formula: C₁₄H₈NNaO₇S
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078493
Núm. CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Índice Merck: 13,06512
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to bordeaux Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥92 %