Aluminio óxido 99.99% (trace metals basis), extra puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

212250250 212251000
ACRO212250250EA 113 EUR
ACRO212250250 ACRO212251000
Aluminio óxido 99.99% (trace metals basis), extra puro
Aluminio óxido
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2977 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2030 °C
Densidad: 3,97 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
IR: 01-2119529248-35
Índice Merck: 13,00355

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR