Cadmio (II) nitrato tetrahidrato 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Nitrato de cadmio (II) tetrahidrato

212342500 212340010
ACRO212342500EA 157 EUR
ACRO212342500 ACRO212340010
Cadmio (II) nitrato tetrahidrato 99+%
Cadmio (II) nitrato tetrahidrato
Formula: CdN₂O₆·4H₂O
Pto. Ebullición: 132 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 59 °C
Densidad: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149626
Núm. CAS: 10022-68-1
EINECS: 233-710-6
UN: 2570
ADR: 6.1,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR