Ácido linoleico 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid

215040050 215040250 215041000
ACRO215040050EA 70.6 EUR
ACRO215040050 ACRO215040250 ACRO215041000
Ácido linoleico 99%
Ácido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280.45 g/mol
Pto. Ebullición: 229…230 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0.9 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064241
Núm. CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Índice Merck: 13,05527

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR