Nitrito de terc-butilo 90%, puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

216221000 216225000 216220025
ACRO216221000EA 57.3 EUR
ACRO216221000 ACRO216225000 ACRO216220025
Nitrito de terc-butilo 90%, puro
Nitrito de terc-butilo
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 61…63 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002055
Núm. CAS: 540-80-7
EINECS: 208-757-0
UN: 2351
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR