2-Cloroetil metil éter 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

221771000 221775000 221770025
ACRO221771000EA 74.1 EUR
ACRO221771000 ACRO221775000 ACRO221770025
2-Cloroetil metil éter 98%
2-Cloroetil metil éter
Formula: C₃H₇ClO
Pto. Ebullición: 89…90 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1,03 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000972
Núm. CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 1992
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR