Bario sulfato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
222510010 222515000 222510050 222510250
ACRO222510010EA 45.6 EUR
ACRO222510010 ACRO222515000 ACRO222510050 ACRO222510250
Bario sulfato 98%, extra puro
Bario sulfato
Formula: BaSO₄
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1580 °C (desc.)
Densidad: 4,5 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003455
Núm. CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Índice Merck: 13,00997
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay 97.5 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Sulfide (S) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Soluble barium salts ≤10 ppm
Loss on ignition ≤2.0 % (600°C)
Oxidisable sulfur compounds Passes test
Acid soluble substances ≤0.3 %