Magnesio óxido 97+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
222532500 222530010
ACRO222532500EA 85.1 EUR
ACRO222532500 ACRO222530010
Magnesio óxido 97+% para análisis
Magnesio óxido
Formula: MgO
Pto. Ebullición: 3600 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2800 °C
Densidad: 3,58 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011109
Núm. CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Índice Merck: 13,05700
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤1.0 %
Calcium (Ca) ≤1.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Soluble matter ≤2 % (in water)
Insoluble matter ≤0.1 % (in HCl)
Loss on ignition ≤5.0 % (900°C)