Acetato de bario 99+% para análisis

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

222800010 222805000 222800025
ACRO222800010EA 127 EUR
ACRO222800010 ACRO222805000 ACRO222800025
Acetato de bario 99+% para análisis
Acetato de bario
Formula: (H₃CCOO)₂Ba
Pto. de fusión: ∼450 °C
Densidad: 2,46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012447
Núm. CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,00968

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
pH 6.5 to 8.5 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR