Ioduro de (metil)trifenilfosfonio 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Methyltriphenylphosphonium iodide

224030250 224031000
ACRO224030250EA 66.2 EUR
ACRO224030250 ACRO224031000
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio 97%
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₈IP
MW: 404.23 g/mol
Pto. de fusión: 185…187 °C
Número MDL: MFCD00066175
Núm. CAS: 2065-66-9
EINECS: 218-178-5
UN: 3464
ADR: 6.1 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR