Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 5-CTP-Na2, CTP
226225000
ACRO226225000EA 314 EUR
ACRO226225000
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate 95%
Cytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (CTP-Na2) hydrate
Formula: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₄P₃·xH₂O
MW: 527.12 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 215…218 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150809
Núm. CAS: 652154-13-7
EINECS: 252-849-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C, 5 h)
HPLC ≥94 %