Docosanoato de metilo 99% analytical standard for GC

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

226810010 226810050
ACRO226810010EA 63.8 EUR
ACRO226810010 ACRO226810050
Docosanoato de metilo 99% analytical standard for GC
Docosanoato de metilo
Formula: C₂₃H₄₆O₂
Pto. de fusión: 54…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009347
Núm. CAS: 929-77-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Solubility (5 % in Hexane) Clear colorless solution
GC ≥98.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR