X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido) 99%, puro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

227770100 227771000 227770025 227775000
ACRO227770100EA 24 EUR
ACRO227770100 ACRO227771000 ACRO227770025 ACRO227775000
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido) 99%, puro
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galactopiranósido)
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005666
Núm. CAS: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR