D(+)-Prolina 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

228660010 228660050 228660250
ACRO228660010EA 49.6 EUR
ACRO228660010 ACRO228660050 ACRO228660250
D(+)-Prolina 99+%
D(+)-Prolina
Formula: C₅H₉NO₂
Pto. de fusión: 223 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064317
Núm. CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +83.0° to +87.0° (20°C, 589 nm) (c=4, water)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR