N-Octil β-D-glucopiranósido 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

230340010 230340050 230340250
ACRO230340010EA 103 EUR
ACRO230340010 ACRO230340050 ACRO230340250
N-Octil β-D-glucopiranósido 98%
N-Octil β-D-glucopiranósido
Formula: C₁₄H₂₈O₆
Pto. de fusión: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063288
Núm. CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless to light yellow
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -31° to -35° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR