terc-Butil-4-metoxifenol (mezcla de isómeros) 96%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Butylhydroxyanisole

235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 43.4 EUR
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
terc-Butil-4-metoxifenol (mezcla de isómeros) 96%
terc-Butil-4-metoxifenol (mezcla de isómeros)
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Pto. Ebullición: 268 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 48…55 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01779059
Núm. CAS: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Índice Merck: 12,01582

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR