4-Aminobenzoato de metilo 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

235280250 235281000
ACRO235280250EA 68.8 EUR
ACRO235280250 ACRO235281000
4-Aminobenzoato de metilo 98%
4-Aminobenzoato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 299 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 110…113 °C
Densidad: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007891
Núm. CAS: 619-45-4
EINECS: 210-598-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR