Silicagel, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm para cromatografía

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

241670010 241672500
ACRO241670010EA 116 EUR
ACRO241670010 ACRO241672500
Silicagel, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm para cromatografía
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
IR: 01-2119379499-16

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystals
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.54 to 0.6 kg/l
pH 5.5 to 7 (10 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR