5-Cloro-2-nitroanilina 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

246950500 246950050
ACRO246950500EA 144 EUR
ACRO246950500 ACRO246950050
5-Cloro-2-nitroanilina 97%
5-Cloro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007776
Núm. CAS: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow to orange to golden to khaki to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR