2-Fluorobenzonitrilo 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

250050250 250050050 250051000
ACRO250050250EA 88.2 EUR
ACRO250050250 ACRO250050050 ACRO250051000
2-Fluorobenzonitrilo 99%
2-Fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄FN
Pto. Ebullición: 90 °C (21 mmHg)
Pto. de fusión: 35…37 °C
Densidad: 1,11 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001773
Núm. CAS: 394-47-8
EINECS: 206-897-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5063 to 1.5083 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR