Azodicarboxilato de dibencilo 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
270270250 270270050
ACRO270270250EA 213 EUR
ACRO270270250 ACRO270270050
Azodicarboxilato de dibencilo 94%
Azodicarboxilato de dibencilo
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₄
Pto. de fusión: 44…52 °C
Pto. de inflamación: >230 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016737
Núm. CAS: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 52 °C
Loss on drying ≤0.75 %
UV spectrophotometry ≥92 %
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm