Cloruro de trietilamonio 99+%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

270670010 270672500
ACRO270670010EA 124 EUR
ACRO270670010 ACRO270672500
Cloruro de trietilamonio 99+%
Cloruro de trietilamonio
Formula: C₆H₁₆ClN
Pto. de fusión: 254…260 °C
Densidad: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012500
Núm. CAS: 554-68-7
EINECS: 209-067-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 260 °C
Loss on drying ≤1.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
pH 4.5 to 6.5 (1 % w/v solution)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR