Ácido trans-2-pentenoico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid
279370250
ACRO279370250EA 77.8 EUR
ACRO279370250
Ácido trans-2-pentenoico 97%
Ácido trans-2-pentenoico
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Número MDL: MFCD00002704
Núm. CAS: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4505 to 1.4525 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %