4-Cloro-2-fluorobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
290620050 290620250
ACRO290620050EA 116 EUR
ACRO290620050 ACRO290620250
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído 99%
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143282
Núm. CAS: 61072-56-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥98.5 %