Hipoclorito de calcio 65% available chlorine en solución acuosa tech., granular

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

300340010 300341000 300340050
ACRO300340010EA 81.4 EUR
ACRO300340010 ACRO300341000 ACRO300340050
Hipoclorito de calcio 65% available chlorine en solución acuosa tech., granular
Hipoclorito de calcio
Formula: CaCl₂O₂
Pto. de fusión: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010900
Núm. CAS: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 3485

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white to light green Granules or granular solid
Additional info others: 0.5%
pH (1% aq. soln.) about 11.6
Titration with Na2S2O3 ≥65 % (Available Cl)

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR