(S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

303850010 303850050
ACRO303850010EA 80.7 EUR
ACRO303850010 ACRO303850050
(S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona 99%
(S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043396
Núm. CAS: 99395-88-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR