4,4'-Diacetylbiphenyl 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

305440010 305440050
ACRO305440010EA 29.9 EUR
ACRO305440010 ACRO305440050
4,4'-Diacetylbiphenyl 98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₄O₂
Pto. de fusión: 192…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017248
Núm. CAS: 787-69-9
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 197 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR