Bromodifluoroacetato de etilo 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

305800050 305800250
ACRO305800050EA 73.4 EUR
ACRO305800050 ACRO305800250
Bromodifluoroacetato de etilo 98%
Bromodifluoroacetato de etilo
Formula: BrF₂CCOOCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 112 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,583 g/cm³
Pto. de inflamación: 21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042069
Núm. CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR