Nonafluorovaleric acid 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

309290050 309290250
ACRO309290050EA 97.8 EUR
ACRO309290050 ACRO309290250
Nonafluorovaleric acid 97%
Nonafluorovaleric acid

CAS No.: 2706-90-3

Formula: C₅HF₉O₂
Pto. Ebullición: 140 °C
Densidad: 1,71 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040211
Núm. CAS: 2706-90-3
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR