D(+)-Trehalosa, anhidro 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

309870250 309871000 309875000
ACRO309870250EA 142 EUR
ACRO309870250 ACRO309871000 ACRO309875000
D(+)-Trehalosa, anhidro 99%
D(+)-Trehalosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 203 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006628
Núm. CAS: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Índice Merck: 12,09713

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 % (on dry basis)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98.5 % (ELSD) on dry basis
Specific optical rotation +194° to +200° (20°C, 589 nm) (c=7, H2O)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR