Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: BOP-Cl

310060050 310060250
ACRO310060050EA 87.8 EUR
ACRO310060050 ACRO310060250
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride 97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Formula: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254.6 g/mol
Pto. de fusión: 191 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010077
Núm. CAS: 68641-49-6
UN: 1759
ADR: 8 II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR