Ioduro de indio (III) 99.998% (trace metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

316010010 316010050 316010250
ACRO316010010EA 60.9 EUR
ACRO316010010 ACRO316010050 ACRO316010250
Ioduro de indio (III) 99.998% (trace metals basis)
Ioduro de indio (III)
Formula: I₃In
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210 °C
Densidad: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016151
Núm. CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow to light brown Powder or crystals
Titration Complexometric 22.7 to 23.5 % (In)
Total trace metal impurities ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR