Estaño 99.8%, en polvo -325 mesh

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

317801000 317805000
ACRO317801000EA 52.7 EUR
ACRO317801000 ACRO317805000
Estaño 99.8%, en polvo -325 mesh
Estaño
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 231,9 °C
Densidad: 7,3 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR